Merck
SY3465084245
Synthonix Corporation
tert-butyl 5-oxo-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.29
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 5-oxo-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19NO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-7-12(8-13)6-4-5-9(12)14/h4-8H2,1-3H3
InChI Key
FSQCOXNAAOYWHE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/20489.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/20489.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)