Merck
SY3465084093
Synthonix Corporation
tert-butyl (2S)-2-(1H-imidazol-2-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.3
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (2S)-2-(1H-imidazol-2-yl)-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H19N3O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-8-4-5-9(15)10-13-6-7-14-10/h6-7,9H,4-5,8H2,1-3H3,(H,13,14)/t9-/m0/s1
InChI Key
GHITWFDHFOLATC-VIFPVBQESA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/15966.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/15966.html