Merck
SY3465083996
Synthonix Corporation
trans-3-amino-1-boc-4-hydroxypiperidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
252.74
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (3S,4S)-3-amino-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H20N2O3.ClH/c1-10(2,3)15-9(14)12-5-4-8(13)7(11)6-12;/h7-8,13H,4-6,11H2,1-3H3;1H/t7-,8-;/m0./s1
InChI Key
LBNDPMQUQHWZIB-WSZWBAFRSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/20774.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/20774.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)