Merck
SY3465083966
Synthonix Corporation
2-(azetidin-3-yl)acetonitrile hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
132.59
MDL番号:
Iupac Name
2-(azetidin-3-yl)acetonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8N2.ClH/c6-2-1-5-3-7-4-5;/h5,7H,1,3-4H2;1H
InChI Key
SJSKCHPFJJQTBK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/19606.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/19606.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)