Merck
SY3457026326
Synthonix Corporation
7-Bromo-3-methyl-1H-indazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.06
MDL番号:
Iupac Name
7-bromo-3-methyl-1H-indazole
Inchi Code
1S/C8H7BrN2/c1-5-6-3-2-4-7(9)8(6)11-10-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
WCDHQZBKTKFKRJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/1701.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1701.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)