Merck
SY3432450337
Synthonix Corporation
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]oxetan-3-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.65
MDL番号:
Iupac Name
3-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-3-oxetanylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10F3NO.ClH/c11-10(12,13)8-4-2-1-3-7(8)9(14)5-15-6-9;/h1-4H,5-6,14H2;1H
InChI Key
CCCYFQNKIWTERO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/8453.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/8453.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)