Merck
SY3432450175
Synthonix Corporation
4-Fluoro-6-azaindole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
136.13
MDL番号:
Iupac Name
4-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H5FN2/c8-6-3-9-4-7-5(6)1-2-10-7/h1-4,10H
InChI Key
JCEHYFFOPVMPKB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/15510.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/15510.html