Merck
SY3432450066
Synthonix Corporation
2, 4-Dichloro-7-isopropyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.1
MDL番号:
Iupac Name
2,4-dichloro-7-isopropyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C9H9Cl2N3/c1-5(2)14-4-3-6-7(10)12-9(11)13-8(6)14/h3-5H,1-2H3
InChI Key
CSWRJCCGUUJABM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/15374.html