Merck
SY3432450063
Synthonix Corporation
4-Cyano-1-piperidinesulfonylchloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.67
MDL番号:
Iupac Name
4-cyanopiperidine-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H9ClN2O2S/c7-12(10,11)9-3-1-6(5-8)2-4-9/h6H,1-4H2
InChI Key
INTMACYJHWGRBL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/15371.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/15371.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)