Merck
SY3432450021
Synthonix Corporation
5,7-Dichloro-2-methyl-2H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.03
MDL番号:
Iupac Name
5,7-dichloro-2-methyl-2H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H4Cl2N4/c1-12-2-3-4(11-12)5(7)10-6(8)9-3/h2H,1H3
InChI Key
PLFZXMBGZDYSSV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/15314.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/15314.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)