Merck
SY3432449928
Synthonix Corporation
3-Phenylcyclobutan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.22
MDL番号:
Iupac Name
3-phenylcyclobutanamine
Inchi Code
1S/C10H13N/c11-10-6-9(7-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7,11H2
InChI Key
VJXKVDLXKYYYBX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/15206.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/15206.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)