Merck
SY3432449469
Synthonix Corporation
3-Chloro-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.57
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine
Inchi Code
1S/C6H4ClN3/c7-5-3-9-4-1-2-8-6(4)10-5/h1-3H,(H,8,10)
InChI Key
QWTQGZAUKADLTO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14610.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14610.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)