Merck
SY3432449454
Synthonix Corporation
2-Chloro-5-methoxypyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
144.56
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-5-methoxypyrazine
Inchi Code
1S/C5H5ClN2O/c1-9-5-3-7-4(6)2-8-5/h2-3H,1H3
InChI Key
TXEDKXSWNOQSKG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/14595.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14595.html