Merck
SY3432449403
Synthonix Corporation
6-Methylpyrimidine-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
138.13
MDL番号:
Iupac Name
6-methyl-4-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H6N2O2/c1-4-2-5(6(9)10)8-3-7-4/h2-3H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
YSRGRWJKRYESQW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14544.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14544.html