Merck
SY3432449254
Synthonix Corporation
4-Cyclopropylpiperidin-4-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
141.21
MDL番号:
Iupac Name
4-cyclopropyl-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C8H15NO/c10-8(7-1-2-7)3-5-9-6-4-8/h7,9-10H,1-6H2
InChI Key
AHIDHDSSUAYXBC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14364.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14364.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)