Merck
SY3432449133
Synthonix Corporation
Ethyl 6-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
314.57
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
ethyl 6-bromo-4-chloro-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H9BrClNO2/c1-2-17-12(16)9-6-15-10-4-3-7(13)5-8(10)11(9)14/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
YGMLKBFPHVLHGT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14216.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14216.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)