現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
2-methyl-2H-indazole-4-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H7ClN2O2S/c1-11-5-6-7(10-11)3-2-4-8(6)14(9,12)13/h2-5H,1H3
InChI Key
BMJXULOIFQMBII-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14156.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/14156.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)