Merck
SY3432448859
Synthonix Corporation
3-Bromo-1-methyl-1H-indazole-6-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.07
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-1-methyl-1H-indazole-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O2/c1-12-7-4-5(9(13)14)2-3-6(7)8(10)11-12/h2-4H,1H3,(H,13,14)
InChI Key
DMDCLOZQWPLXRK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/13912.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/13912.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)