Merck
SY3432448697
Synthonix Corporation
trans-1-Boc-3-amino-4-methylpyrrolidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.28
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (3S,4R)-3-amino-4-methyl-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H20N2O2/c1-7-5-12(6-8(7)11)9(13)14-10(2,3)4/h7-8H,5-6,11H2,1-4H3/t7-,8-/m1/s1
InChI Key
DUBXUUPBIKNFEA-HTQZYQBOSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/13675.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/13675.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)