Merck
SY3432448597
Synthonix Corporation
1-Boc-3-pyrrolidinecarbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.25
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-formyl-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-5-4-8(6-11)7-12/h7-8H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
DWLADVOODHZCFV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/13549.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/13549.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)