Merck
SY3432448502
Synthonix Corporation
2-Benzyloxycyclobutanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.22
MDL番号:
Iupac Name
2-(benzyloxy)cyclobutanone
Inchi Code
1S/C11H12O2/c12-10-6-7-11(10)13-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11H,6-8H2
InChI Key
HRPGUVFWKDCSSX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/13430.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/13430.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)