Merck
SY3432448424
Synthonix Corporation
Ethyl 2-(difluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.17
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-(difluoromethyl)isonicotinate
Inchi Code
1S/C9H9F2NO2/c1-2-14-9(13)6-3-4-12-7(5-6)8(10)11/h3-5,8H,2H2,1H3
InChI Key
OYERJNILKIFGKX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/13315.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/13315.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)