Merck
SY3432448393
Synthonix Corporation
Methyl trans-4-(hydroxymethyl)cyclohexane-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.22
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-(hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h7-8,10H,2-6H2,1H3/t7-,8-
InChI Key
KOGYKIDJFOMAOF-ZKCHVHJHSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Pale-yellow Solid or Liquid
Product Link
https://synthonix.com/13287.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/13287.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)