Merck
SY3432448353
Synthonix Corporation
2-Boc-6-hydroxy-2-azabicyclo[2.2.2]octane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.3
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 6-hydroxy-2-azabicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-7-8-4-5-9(13)10(14)6-8/h8-10,14H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
VFFQJOPVEDWZCN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/13234.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/13234.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)