Merck
SY3432448338
Synthonix Corporation
6,6-Difluorospiro[3.3]heptan-2-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.63
MDL番号:
Iupac Name
6,6-difluorospiro[3.3]hept-2-ylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11F2N.ClH/c8-7(9)3-6(4-7)1-5(10)2-6;/h5H,1-4,10H2;1H
InChI Key
QXXFNNVWYZNJFY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/13218.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/13218.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)