Merck
SY3432447875
Synthonix Corporation
3-Ethyl-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.2
MDL番号:
Iupac Name
3-ethyl-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Inchi Code
1S/C7H12N4/c1-2-6-9-10-7-5-8-3-4-11(6)7/h8H,2-5H2,1H3
InChI Key
KYAGGLONXREQED-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/12688.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/12688.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)