Merck
SY3432447864
Synthonix Corporation
7-Iodo-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.02
MDL番号:
Iupac Name
7-iodo-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Inchi Code
1S/C6H4IN3/c7-4-1-2-8-6-5(4)9-3-10-6/h1-3H,(H,8,9,10)
InChI Key
LBYJLCPQLCSRHZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/12677.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/12677.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)