Merck
SY3432447506
Synthonix Corporation
Methyl (pyrazin-2-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.15
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-pyrazinylacetate
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c1-11-7(10)4-6-5-8-2-3-9-6/h2-3,5H,4H2,1H3
InChI Key
LSQOCWXAHKBAOM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
https://synthonix.com/12293.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/12293.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)