Merck
SY3428348678
Synthonix Corporation
7-oxa-2-azaspiro[3.5]nonane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
127.19
MDL番号:
Iupac Name
7-oxa-2-azaspiro[3.5]nonane
Inchi Code
1S/C7H13NO/c1-3-9-4-2-7(1)5-8-6-7/h8H,1-6H2
InChI Key
WZFOPYGRZNUWSP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/12040.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/12040.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)