Merck
SY3428348660
Synthonix Corporation
3-Oxocyclobutyl acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
128.13
MDL番号:
Iupac Name
3-oxocyclobutyl acetate
Inchi Code
1S/C6H8O3/c1-4(7)9-6-2-5(8)3-6/h6H,2-3H2,1H3
InChI Key
FWHLIVHQAGFBOA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/11663.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11663.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)