Merck
SY3428348607
Synthonix Corporation
(3R,7aS)-3-(trichloromethyl)-hexahydropyrrolo[1,2-c][1,3]oxazol-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
244.5
MDL番号:
Iupac Name
(3R,7aS)-3-(trichloromethyl)tetrahydro-1H-pyrrolo[1,2-c][1,3]oxazol-1-one
Inchi Code
1S/C7H8Cl3NO2/c8-7(9,10)6-11-3-1-2-4(11)5(12)13-6/h4,6H,1-3H2/t4-,6+/m0/s1
InChI Key
GWQBXRYSVSZLSL-UJURSFKZSA-N
保管温度
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder
Product Link
https://synthonix.com/12094.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/12094.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)