Merck
SY3428348463
Synthonix Corporation
3-Nitro-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.16
MDL番号:
Iupac Name
3-nitro-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H8N4O2/c11-10(12)5-4-8-9-3-1-2-7-6(5)9/h4,7H,1-3H2
InChI Key
NRYKSXYBFPTTGH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11882.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11882.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)