Merck
SY3428348134
Synthonix Corporation
3-Isopropoxyazetidine-3-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.65
MDL番号:
Iupac Name
3-isopropoxyazetidine-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO3.ClH/c1-5(2)11-7(6(9)10)3-8-4-7;/h5,8H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10);1H
InChI Key
KQMYUZKQDAQHMH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11962.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11962.html