Merck
SY3428347819
Synthonix Corporation
(2R)-1,4-Dioxane-2-methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.61
MDL番号:
Iupac Name
(R)-(1,4-dioxan-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO2.ClH/c6-3-5-4-7-1-2-8-5;/h5H,1-4,6H2;1H/t5-;/m1./s1
InChI Key
LPQNAKGJOGYMDZ-NUBCRITNSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11964.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11964.html