Merck
SY3428347817
Synthonix Corporation
1-(2,4-Dichloropyrimidin-5-yl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.02
MDL番号:
Iupac Name
1-(2,4-dichloro-5-pyrimidinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C6H4Cl2N2O/c1-3(11)4-2-9-6(8)10-5(4)7/h2H,1H3
InChI Key
LQPFSUBPAKSGQX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11958.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11958.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)