Merck
SY3428347788
Synthonix Corporation
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.14
MDL番号:
Iupac Name
(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H6F2O4/c10-9(11)14-6-2-1-5(4-8(12)13)3-7(6)15-9/h1-3H,4H2,(H,12,13)
InChI Key
QQCFKULMRLDOEG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11711.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11711.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)