Merck
SY3428347780
Synthonix Corporation
cis-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]cyclobutanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.37
MDL番号:
Iupac Name
(1s,3s)-3-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)cyclobutan-1-ol
Inchi Code
1S/C10H22O2Si/c1-10(2,3)13(4,5)12-9-6-8(11)7-9/h8-9,11H,6-7H2,1-5H3/t8-,9+
InChI Key
ILGIKHCMCDNBSK-DTORHVGOSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/11671.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11671.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)