Merck
SY3428347723
Synthonix Corporation
5,5-Difluoropiperidine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.14
MDL番号:
Iupac Name
5,5-difluoro-2-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H9F2NO2/c7-6(8)2-1-4(5(10)11)9-3-6/h4,9H,1-3H2,(H,10,11)
InChI Key
BFZRDTSYFQNDDT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11005.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11005.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)