Merck
SY3428347668
Synthonix Corporation
1,1-Dimethyl-2,3-dihydro-1H-isoindole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.22
MDL番号:
Iupac Name
1,1-dimethylisoindoline
Inchi Code
1S/C10H13N/c1-10(2)9-6-4-3-5-8(9)7-11-10/h3-6,11H,7H2,1-2H3
InChI Key
RWKQPYSOHLEHKW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/10522.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/10522.html