Merck
SY3428347656
Synthonix Corporation
2,4-Dichloro-7-methoxyquinazoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.06
MDL番号:
Iupac Name
2,4-dichloro-7-methoxyquinazoline
Inchi Code
1S/C9H6Cl2N2O/c1-14-5-2-3-6-7(4-5)12-9(11)13-8(6)10/h2-4H,1H3
InChI Key
DJLGBZOLTZXCHN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/10202.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/10202.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)