Merck
SY3428347564
Synthonix Corporation
4-(cyclopropanesulfonyl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.26
MDL番号:
Iupac Name
4-(cyclopropylsulfonyl)aniline
Inchi Code
1S/C9H11NO2S/c10-7-1-3-8(4-2-7)13(11,12)9-5-6-9/h1-4,9H,5-6,10H2
InChI Key
JRPZKEUELSTMFP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/11050.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11050.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)