Merck
SY3428347518
Synthonix Corporation
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.64
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-2-(methylsulfanyl)-5-pyrimidinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H5ClN2OS/c1-11-6-8-2-4(3-10)5(7)9-6/h2-3H,1H3
InChI Key
VMNYMIKGYQYJHK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/10590.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/10590.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)