Merck
SY3428347494
Synthonix Corporation
4-Chloro-5-iodopyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.43
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-5-iodopyrimidine
Inchi Code
1S/C4H2ClIN2/c5-4-3(6)1-7-2-8-4/h1-2H
InChI Key
BIWOQXBVRYUITN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/10398.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/10398.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)