Merck
SY3428347426
Synthonix Corporation
3-(Benzyloxymethyl)cyclobutanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.24
MDL番号:
Iupac Name
3-[(benzyloxy)methyl]cyclobutanone
Inchi Code
1S/C12H14O2/c13-12-6-11(7-12)9-14-8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9H2
InChI Key
FHBBBGYOVFMVIB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/11865.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11865.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)