Merck
SY3428347357
Synthonix Corporation
3-Bromo-1H-1,2,4-triazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.96
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-1H-1,2,4-triazole
Inchi Code
1S/C2H2BrN3/c3-2-4-1-5-6-2/h1H,(H,4,5,6)
InChI Key
HHIZISRHAQPAMY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11031.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11031.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)