Merck
SY3428347240
Synthonix Corporation
2-Bromobenzylhydrazine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
273.99
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-bromobenzyl)hydrazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9BrN2.2ClH/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-9;;/h1-4,10H,5,9H2;2*1H
InChI Key
MQFQSVZYPCIEIH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/10205.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/10205.html