Merck
SY3428347174
Synthonix Corporation
(2S,5R)-5-(tert-Butoxycarbonylamino)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.28
MDL番号:
Iupac Name
2,6-anhydro-5-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3,4,5-trideoxy-L-erythro-hexonic acid
Inchi Code
1S/C11H19NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-7-4-5-8(9(13)14)16-6-7/h7-8H,4-6H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-,8+/m1/s1
InChI Key
NROSRTMHTJHLLE-SFYZADRCSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11765.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11765.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)