Merck
SY3428347044
Synthonix Corporation
5-Boc-5-azaspiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.31
MDL番号:
Iupac Name
5-(tert-butoxycarbonyl)-5-azaspiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H21NO4/c1-12(2,3)18-11(17)14-6-4-5-13(8-14)7-9(13)10(15)16/h9H,4-8H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI Key
JKPWYFGEQHQKIK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11250.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11250.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)