Merck
SY3428347011
Synthonix Corporation
8-Boc-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.31
MDL番号:
Iupac Name
(1R,2S,5R)-8-(tert-butoxycarbonyl)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H21NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-8-4-6-9(11(15)16)10(14)7-5-8/h8-10H,4-7H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI Key
FBRWVUWBHWKVEH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11057.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11057.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)