Merck
SY3397819314
Synthonix Corporation
5-Amino-1-tosyl-1H-pyrazolo-4-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
262.29
MDL番号:
Iupac Name
5-amino-1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C11H10N4O2S/c1-8-2-4-10(5-3-8)18(16,17)15-11(13)9(6-12)7-14-15/h2-5,7H,13H2,1H3
InChI Key
IOVAWZLOAGNYBV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/10027.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/10027.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)